Documentos
690201
Sigma-Aldrich
Glyoxal mono-dimethylhydrazone
97%
Sinônimo(s):
(Dimethylhydrazono)acetaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
1922146
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.5% (GC)
97%
forma
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)\N=C\C=O
InChI
1S/C4H8N2O/c1-6(2)5-3-4-7/h3-4H,1-2H3/b5-3+
chave InChI
WJYMBVJBSFMDLE-HWKANZROSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3