690198
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Diethyl squarate, Squaric acid diethyl ester
About This Item
Ensaio
≥98.0% (GC)
fabricante/nome comercial
Lonza Ltd
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=C(OCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7-5(9)6(10)8(7)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?