Documentos Principais
689955
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
2-Bromo-4,5-dimethoxynitrobenzene, 4-Bromo-5-nitroveratrole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8BrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
262.06
Beilstein:
2270367
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
99%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Br)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
DGUDEQARXVYDBS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)