Documentos Principais
689866
Sigma-Aldrich
Benzyl acetoacetate
Arxada quality, ≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
Acetoacetic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2COOCH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Beilstein:
2049615
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
Arxada quality
fabricante/nome comercial
Arxada AG
Impurezas
benzylic alcohol
≤0.05% water
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
p.e.
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
chave InChI
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)