Documentos Principais
689602
Sigma-Aldrich
4-(Triphenylphosphonio)butane-1-sulfonate
99%
Sinônimo(s):
Triphenyl-(4-sulfo-butyl)-phosphonium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23O3PS
Número CAS:
Peso molecular:
398.46
Beilstein:
4018406
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
99%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Impurezas
≤0.5% water
traços de ânion
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23O3PS/c23-27(24,25)19-11-10-18-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2
chave InChI
RKQKXPDRWYNUGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Sulfonyl-functionalized ionic liquids
  • Prostaglandins containing a sulfo group
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)