Documentos Principais
689564
Sigma-Aldrich
Potassium N-chloro-p-toluenesulfonamide
anhydrous, ≥98.0%
Sinônimo(s):
N-Chloro-4-methyl-benzenesulfonamide potassium salt, Chloramine T potassium salt, anhydrous
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7ClKNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
243.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
≥98.0%
98.0-102.0% (RT)
qualidade
anhydrous
adequação da reação
reagent type: oxidant
perda
≤0.5% loss on drying
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to tan
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cl)[K]
Aplicação
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)