Documentos Principais
689319
Sigma-Aldrich
Dehydroacetic acid
99.0-100.3 % (w/w) (T)
Sinônimo(s):
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
168.15
Beilstein:
6129
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Formulário
crystalline
powder
fabricante/nome comercial
Lonza Ltd
concentração
99.0-100.3 % (w/w) (T)
p.e.
270 °C (lit.)
pf
109.0-111.0 °C (opt. transm.)
111-113 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
chave InChI
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
transparence: >63.2%; 420 nm, 10 mm 1g/30 mL MeOH
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
157 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)