Documentos Principais
689211
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol bis(3-aminocrotonate)
Lonza quality, 96.0-100.3 % (w/w) (T)
Sinônimo(s):
1,4-Butylenglycolbis(3-aminocrotonate)
About This Item
Fórmula linear:
[CH3C(NH2)=CHCO2CH2CH2-]2
Número CAS:
Peso molecular:
256.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
Lonza quality
forma
powder
fabricante/nome comercial
Lonza Ltd
concentração
96.0-100.3 % (w/w) (T)
cor
white to yellow
pf
146.0-150.0 °C
147-150 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(N)=C/C(=O)OCCCCOC(=O)\C=C(/C)N
InChI
1S/C12H20N2O4/c1-9(13)7-11(15)17-5-3-4-6-18-12(16)8-10(2)14/h7-8H,3-6,13-14H2,1-2H3/b9-7+,10-8+
chave InChI
DFUXQARZEWMFLQ-FIFLTTCUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)