Documentos Principais
68902
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H23F3N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
344.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-12H,3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)