Documentos Principais
688878
Ethyl cyclopropylideneacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Beilstein:
4175952
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C=C1CC1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)