Documentos Principais
688525
Sigma-Aldrich
(S,S)-N-Boc-2,5-dimethylpyrrolidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO2
Número CAS:
Peso molecular:
199.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D +45.0°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.444
densidade
0.930 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO2/c1-8-6-7-9(2)12(8)10(13)14-11(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
FZSBLLYQAULJDU-IUCAKERBSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
187.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86.11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)