Documentos Principais
688401
1,3-Phenylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1,3-Benzenediamine-15N2, 1,3-Diamino-15N2-benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(15NH2)2
Peso molecular:
110.13
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
alteração de massa
M+2
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)