Documentos Principais
687588
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-2-methylpyrrolidine
95%
Sinônimo(s):
(S)-2-Methylpyrrolidine-1-carboxylic acid-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19NO2
Número CAS:
Peso molecular:
185.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.444
densidade
0.962 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8-6-5-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
chave InChI
PPUYUEPZGGATCN-QMMMGPOBSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)