Documentos Principais
687030
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-2-chloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H7BrClNO
Número CAS:
Peso molecular:
296.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
147-151 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ncc(cc1C=O)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H7BrClNO/c13-11-3-1-8(2-4-11)9-5-10(7-16)12(14)15-6-9/h1-7H
chave InChI
ONLSOUWWZPSWCK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)