Documentos
687014
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-phenylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
217.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
91-98 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(cnc1Cl)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8ClNO/c13-12-11(8-15)6-10(7-14-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
chave InChI
QBFNWWRKCSBZHD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves