Documentos Principais
686905
Sigma-Aldrich
4-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8O2S
Número CAS:
Peso molecular:
204.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
164-170 °C
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)10-6-9(7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
chave InChI
DOAFBJFYWLESRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)