Documentos Principais
68648
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine
≥98.0%
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
219.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(C(O)=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
chave InChI
WSMXFJGWNKBPHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)