Documentos Principais
685682
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H31N3
Número CAS:
Peso molecular:
409.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
224-229 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(-c3ccc(cc3)C(C)(C)C)n2-c4ccccc4
InChI
1S/C28H31N3/c1-27(2,3)22-16-12-20(13-17-22)25-29-30-26(31(25)24-10-8-7-9-11-24)21-14-18-23(19-15-21)28(4,5)6/h7-19H,1-6H3
chave InChI
ADENFOWRGOZGCW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
OLED electron transporter material.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)