Documentos
684597
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl-13C6,d5-alanine
99 atom % 13C, 98 atom % D
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-3-phenyl-13C6,d5-propionic acid
About This Item
Fórmula linear:
13C6D5CH2CH(NH2)COOH
Peso molecular:
176.18
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
forma
solid
pf
266-267 °C (lit.)
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c](CC(N)C(O)=O)[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,7+1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-HIHZHEAUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3