Documentos Principais
68416
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzylpyrrolidine-2-methanol
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1-Benzyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D +74±2°, neat
índice de refração
n20/D 1.541
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1CCCN1Cc2ccccc2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)