Documentos Principais
683590
Sigma-Aldrich
Potassium trans-3-methoxy-1-propenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7BF3KO
Número CAS:
Peso molecular:
178.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
173-189 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].COC\C=C\[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3O.K/c1-9-4-2-3-5(6,7)8;/h2-3H,4H2,1H3;/q-1;+1/b3-2+;
chave InChI
FTWBCMBVSLEMPY-SQQVDAMQSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)