Documentos
683310
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxyaniline
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-4-fluoroanisole, 5-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 5-Fluoro-o-anisidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8FNO
Número CAS:
Peso molecular:
141.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5438
pb
90 °C/760 mmHg
densidade
1.1981 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
VYZUBHRSGQAROM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108.9 °C - closed cup