Documentos Principais
683078
Sigma-Aldrich
2,6-Dineopentylaniline
95%
Sinônimo(s):
2,6-Bis(2,2-dimethylpropyl)benzeneamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H27N
Número CAS:
Peso molecular:
233.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
41-46 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)Cc1cccc(CC(C)(C)C)c1N
InChI
1S/C16H27N/c1-15(2,3)10-12-8-7-9-13(14(12)17)11-16(4,5)6/h7-9H,10-11,17H2,1-6H3
chave InChI
MVMYJQKKCVQHEN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)