Documentos Principais
683035
Sigma-Aldrich
1-Trifluoroacetyl piperidine
97%
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoro-1-(piperidin-1-yl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10F3NO
Número CAS:
Peso molecular:
181.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4171
densidade
1.226 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C7H10F3NO/c8-7(9,10)6(12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H2
chave InChI
BCJUMGSHTLYECD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Photoreactive probes that differentiate the binding sites of noncompetitive GABA receptor antagonists
  • Photoactive a-mannosides and mannosyl peptides
  • Inactivators of human cytochrome P450 2B6
  • Photoaffinity labeled fusidic acid analogues
  • Hydroxyamides as anticonvulsants
  • ET-18-OCH3 with antiproliferative properties
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)