Documentos Principais
68287
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,4-pentadiene
≥98.5%
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH(CH3)CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
82.14
Beilstein:
1839458
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5.11 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
55 °C (lit.)
densidade
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
chave InChI
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-29.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)