Documentos Principais
682640
Sigma-Aldrich
Nanoclay, surface modified
contains 25-30 wt. % methyl dihydroxyethyl hydrogenated tallow ammonium
Sinônimo(s):
Nanomer® I.34MN, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
contém
25-30 wt. % methyl dihydroxyethyl hydrogenated tallow ammonium
Matriz
Montmorillonite clay base material
tamanho de partícula
≤20 μm
Aplicação
For representative application data and nanocomposite processing methods see datasheet N605.
Recommended for melt compounding with Nylon 6, 66 and other polyamides
  • Improve modulus
  • Increase barrier
  • Enhance chemical resistance
  • Increase heat deflection temperature (HDT)
Informações legais
Nanomer® clays are products of Nanocor Corporation
Product of Nanocor®, Inc.
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)