Documentos Principais
682551
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H2F3NO
Número CAS:
Peso molecular:
173.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4780
densidade
1.429 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)c(cc1F)N=C=O
InChI
1S/C7H2F3NO/c8-4-1-6(10)7(11-3-12)2-5(4)9/h1-2H
chave InChI
FNPFGLMBBUHGAT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)