Documentos Principais
68249
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-trans-3-Methyloxirane-2-methyl 4-nitrobenzoate
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
(2S,3S)-(−)-3-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11NO5
Número CAS:
Peso molecular:
237.21
Beilstein:
6274744
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −46±2°, c = 2.5% in chloroform
pf
103-105 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1O[C@H]1COC(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Outras notas
Protected epoxy alcohol which can be directly substituted at C-3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S.Y. Ko et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 667-667 (1987)