Documentos Principais
682276
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobenzene-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H4Br2
Número CAS:
Peso molecular:
241.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
peso molecular
241.80 by atom % calculation
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Br[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
SWJPEBQEEAHIGZ-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)