Documentos
68184
Sigma-Aldrich
Boc-4-tert-butyl-Phe-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
Boc-4-tert-butyl-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H27NO4
Número CAS:
Peso molecular:
321.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-17(2,3)13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)23-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
chave InChI
NGWQIBYYDHXJJR-AWEZNQCLSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3