Documentos Principais
681822
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propionitrile, 4-Fluoro-γ-oxobenzenepropanenitrile, 4-Fluorophenacyl cyanide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6FNO
Número CAS:
Peso molecular:
163.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
84-88 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
chave InChI
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)