Documentos Principais
681768
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H4BrCl2N
Número CAS:
Peso molecular:
276.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
124-128 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2cc(Br)ccc2c(Cl)n1
InChI
1S/C9H4BrCl2N/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)13-9(7)12/h1-4H
chave InChI
YRSSIZNHQQNESH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)