Documentos Principais
681679
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloro-6-methoxypyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
46-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(N)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O/c1-10-5-3-2-4(8)6(7)9-5/h2-3H,8H2,1H3
chave InChI
AOGGRVIJAHZLFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)