Documentos
681458
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
95%
Sinônimo(s):
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH(CF3)CH2CO2CH3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
207.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
96-101 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)CC(N)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2.ClH/c1-11-4(10)2-3(9)5(6,7)8;/h3H,2,9H2,1H3;1H
chave InChI
CKVHKPQCIBOZON-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves