Key Documents
681156
Sigma-Aldrich
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
97%
Sinônimo(s):
2′-Fluorocinnamide
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
168.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
74-78 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1F
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
chave InChI
GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)