Documentos
681083
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
97%
Sinônimo(s):
4-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8FN3
Número CAS:
Peso molecular:
177.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
168-172 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1[nH]ncc1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,(H3,11,12,13)
chave InChI
SIXWIUJQBBANGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3