Documentos
680893
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-methylphenol
97%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-5-methoxytoluene, 5-Methoxy-m-cresol, Orcinol monomethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(OCH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
59-63 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)cc(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-7(9)5-8(4-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
NOTCZLKDULMKBR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Anup Aggarwal et al.
Cell, 170(2), 249-259 (2017-07-04)
Widespread resistance to first-line TB drugs is a major problem that will likely only be resolved through the development of new drugs with novel mechanisms of action. We have used structure-guided methods to develop a lead molecule that targets the