Documentos Principais
680672
Sigma-Aldrich
2,4-Dipropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19BO4
Número CAS:
Peso molecular:
238.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pf
121-127 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCC)c1
InChI
1S/C12H19BO4/c1-3-7-16-10-5-6-11(13(14)15)12(9-10)17-8-4-2/h5-6,9,14-15H,3-4,7-8H2,1-2H3
chave InChI
ZNGNDOSZRKWKJW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)