Documentos Principais
680354
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylacetyl)thiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12OS
Número CAS:
Peso molecular:
168.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.536
p.e.
114-116 °C/14 mmHg
densidade
1.070 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C9H12OS/c1-9(2,3)8(10)7-5-4-6-11-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)