Key Documents
680281
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6ClN
Número CAS:
Peso molecular:
127.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5310
densidade
1.159 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
chave InChI
VLNXNJMHLZFECV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)