Documentos Principais
680230
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboran-2-yl)benzyl]morpholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H26BNO3
Número CAS:
Peso molecular:
303.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
85-89 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)cc2
InChI
1S/C17H26BNO3/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)15-7-5-14(6-8-15)13-19-9-11-20-12-10-19/h5-8H,9-13H2,1-4H3
chave InChI
JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)