Documentos Principais
680214
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-piperidineacetaldehyde
97%
Sinônimo(s):
4-(2-Oxoethyl)piperidine-1-carboxylic acid, tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(formylmethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H21NO3
Número CAS:
Peso molecular:
227.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
38-42 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h9-10H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
PSRHRFNKESVOEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Building block employed in a synthesis of (S)-quinuclidine-2-carboxylic acid.[1] Substrate used in an enanioselective organo-catalytic α-vinylation reaction.[2]
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Selective GPR119 agonists for type II diabetes
Reactant for:
  • α-arylation of aldehydes
  • Enantioselective α-benzylation of aldehydes via photoredox organocatalysis
  • Enantioselective α−triflouromethylation of aldehydes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 47, 2515-2515 (2006)
Enantioselective organo-SOMO catalysis: the alpha-vinylation of aldehydes.
Hahn Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(2), 398-399 (2007-12-22)