Key Documents
680168
Sigma-Aldrich
3-Fluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10FN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
139.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
204 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].FC1CCCNC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
chave InChI
RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3