Documentos Principais
679917
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromotriphenylamine
96%
Sinônimo(s):
N,N-Bis(4-bromophenyl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H13Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
403.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H13Br2N/c19-14-6-10-17(11-7-14)21(16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
chave InChI
KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hole transport material and building block for hole transport materials.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Polytriarylamine Semiconductors
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.