Documentos Principais
679143
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-3-oxopiperazine
97%
Sinônimo(s):
1-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-3-oxopiperazine, 4-Fmoc-2-oxopiperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
322.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
124 °C
grupo funcional
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CN(CCN1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H18N2O3/c22-18-11-21(10-9-20-18)19(23)24-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,20,22)
chave InChI
YQKHEDWUIMBPKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)