Documentos Principais
678805
Sigma-Aldrich
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
223.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
71-75 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(c1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
chave InChI
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)