Documentos Principais
678651
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyadamantane-1-acetic acid
97%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-1-(carboxymethyl)adamantane, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
125-129 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C12H18O3/c13-10(14)6-11-2-8-1-9(3-11)5-12(15,4-8)7-11/h8-9,15H,1-7H2,(H,13,14)/t8-,9+,11-,12-
chave InChI
JFMDWSCOQLUOCZ-VSKBNFNDSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)