Documentos
678597
Sigma-Aldrich
2-Methylfuran-3-carbonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
2-Methyl-3-furoyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5052
pb
59-61 °C/12 mmHg
densidade
1.239 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1occc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3
chave InChI
AFFZVBHMMXZNKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
169.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges