Documentos
678406
Sigma-Aldrich
Methyl jasmonate-(methyl acetate-2,2-d2), racemic
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13D2H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
226.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
95% (CP)
pb
110 °C/0.2 mmHg
densidade
1.039 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C1CCC(=O)C1C\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/i9D2
chave InChI
GEWDNTWNSAZUDX-GZSAMHGASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C