Documentos Principais
677930
Sigma-Aldrich
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Sinônimo(s):
Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H30Ir2O2
Peso molecular:
662.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pf
154-177 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)